Merck
B2377
N-Bromoacetamide
powder
Sinónimos:
NBA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CONHBr
Número CAS:
Peso molecular:
137.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-181-0
Beilstein/REAXYS Number:
969346
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
105 °C
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
InChI key
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)