Saltar a
B169
BRL 37344 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), β3-adrenergic receptor agonist, solid
Sinónimos:
(±)-(R*,R*)-[4-[2-[[2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]phenoxy]acetic acid sodium hydrate, BRL 37344A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$113.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$405.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21ClNNaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
385.82 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
$113.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
BRL 37344 sodium salt hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist.
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist. Studies support the hypothesis that there are peripheral β3 adrenergic receptors that can reduce food intake and that central β2 or β3 adrenergic receptors mediate the peripheral effects of the β3 agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C5976P0039SML0178
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
red
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)