para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-538-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ala-Ala-Ala,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
InChI key
BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N
Application
Trialanine (Ala-Ala-Ala) may be used along with other short chain alanines, tetra- and penta-alanine, as model compounds to study physicochemical parameters of small peptides.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?