Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.30
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
235-814-7
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
InChI key
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ancymidol, a-cyclopropyl-a-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol (EL-53 1), a plant growth retardant is a synthetic pyrimidine analogue. It is also a weak fungitoxic.
Application
Ancymidol has been used as the cytochrome P450 inhibitor to study its effects on Cyanidioschyzon merolae strain.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ancymidol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?