Saltar al contenido
A8671
Dodecyl arachidate
≥99%
Sinónimos:
Lauryl arachidate, Eicosanoic acid dodecyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H64O2
Número CAS:
Peso molecular:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32(33)34-31-29-27-25-23-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GFFYHZLIDINABP-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)