Merck
A8597
1-Amino-3,3-diethoxypropane
liquid, ≥95%
Sinónimos:
3-Aminopropionaldehyde diethylacetal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1-Amino-3,3-diethoxypropane, ≥95%, liquid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
solubility
water: miscible
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Amino-3,3-diethoxypropane is an effective modulator of alginate and chitosan based hydrogels and effectively used for the delivery of bone marrow stromal cells (BMSCs) for regeneration of cartilage.
Application
1-Amino-3,3-diethoxypropane has been used:
  • with alginate in the preparation of hydrogel
  • in the generation of polyethylene glycol (PEG) polyethylenimine (PEI) polyplexes conjugate for transfection studies in hepatocellular carcinoma cell cultures
  • as a component of pH-sensitive PEG derivative for lipopolyplexes formation
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
78 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)