Saltar a
A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$91.300
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$349.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-309-4
Beilstein/REAXYS Number:
383929
MDL number:
$91.300
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Luminol is a chemiluminescent compound, which belongs to the class of cyclic acyl hydrazides. It exhibits chemiluminescence, when oxidized by oxidizing agents. Luminol may be associated with nausea, vomiting and mucosa irritation in eyes and skin.
Application
Luminol has been used in chemiluminescence assay.
Features and Benefits
Used for chemiluminescence analysis of, for example, metal cations, blood, and glucococorticoids.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1230728.20071A4685
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
-
assay
≥98% (titration)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
form
powder or chunks
form
-
form
crystals
form
powder and chunks
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
318-320 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)