Merck
A7888
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blood typing: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
quality
suitable for RIA
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
suitability
suitable for insulin RIA procedures
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina (BSA) es una proteína de 66 kDa consistente en tres dominios con dos subdominios debajo de cada uno. Es una proteína globular α-helicoidal y no glucosilada.
Application
La seroalbúmina sérica se ha utilizado:
  • como bloqueante en el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) (154)
  • como componente del medio Dulbecco PBS para el cultivo de folículos preantrales (155)
  • como componente del medio tamponado con Tris modificado (mTBM) para la inseminación de ovocitos (156)
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
La seroalbúmina bovina (BSA) es un transportador para medicamentos, hormonas y ácidos grasos. Es un bloqueante que se utiliza en el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) para evitar la unión inespecífica de antígenos y anticuerpos a las microplacas. Los residuos de cisteína y de tirosina de la BSA tienen una elevada afinidad por la unión a metales.
Features and Benefits
  • Preparada mediante fraccionamiento térmico
  • Apropiado para radioinmunoanálisis (RIA)
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Disclaimer
Puede producir un blanco de insulina de hasta 0,1 μunidad por mg en ciertos procedimientos.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)