Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
333.38
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
N-Acetyl-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C21H19NO3/c1-15(23)22-20(13-16-7-3-2-4-8-16)21(24)25-19-12-11-17-9-5-6-10-18(17)14-19/h2-12,14,20H,13H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
BBXRRTJNJCPGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-DL-phenylalanine β-naphthyl ester (NAPBNE), a chromogenic substrate, is used to identify, differentiate and characterize serine protease(s) and peptidase(s).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?