Saltar a
A6778
Enzima conversora de la angiotensina from rabbit lung
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinónimos:
ECA, Peptidil-dipeptidasa A, Peptidildipéptido hidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
0.1 unit
Comprobar disponibilidad del carrito
$78.900
0.25 unit
Comprobar disponibilidad del carrito
$296.000
1 unit
Comprobar disponibilidad del carrito
$545.000
2 units
Comprobar disponibilidad del carrito
$772.000
5 units
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$1.630.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010109
NACRES:
NA.32
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
$78.900
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La enzima conversora de angiotensina (ACE) es una dipeptidil-carboxipeptidasa que existe en las formas somática y testicular con el motivo de unión a cinc HEXXH en su centro activo. La ACE regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina. La ACE eleva la presión arterial al convertir la angiotensina I en un vasoconstrictor fundamental, la angiotensina II, e inhibir un potente vasodilatador, la bradiquinina. La inhibición de la ACE es una estrategia terapéutica para la hipertensión. Algunos péptidos sintéticos inhibidores de la ACE en la clínica son el captoprilo, el enalaprilo y el lisinoprilo. En la actualidad se están desarrollando péptidos inhibidores de fuentes alimenticias naturales, o de compuestos fenólicos de origen vegetal para inhibir la ACE. La ACE desempeña un papel crucial en la fertilización al liberar las proteínas ancladas al glucosilfosfatidilinositol (GPI) en la membrana del esperma.
Application
La enzima conversora de angiotensina procedente de pulmón de conejo se ha utilizado:
  • para medir el efecto inhibidor de los hidrolizados de proteína de clara de huevo sobre la actividad de la ACE mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
  • para medir la inhibición de la ACE por el pericarpio de lichi y pechuga de pollo cocida utilizando hipuril-L-histidil-L-leucina (HHL) como sustrato para la HPLC de fase inversa ((RP-HPLC)3 y la HPLC respectivamente
  • en la liberación de las proteínas ancladas al GPI in vitro en unas pocas líneas celulares como HeLa y HEK293 e in vivo en el esperma de ratón.
Biochem/physiol Actions
Elimina los péptidos C-terminales de los sustratos predispuestos, por ejemplo la angiotensina I y la bradiquinina.
Analysis Note
Puede contener trazas de cloruro de sodio.
Other Notes
Una unidad producirá 1,0 μmol de ácido hipúrico a partir del hipuril-His-Leu por minuto en HEPES 50 mM y NaCl 300 mM a pH 8,3 a 37 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A2580SAE0075176872
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
≥0.8 units/μg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How many grams per 1 U?
    1 answer
    1. The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
    1 answer
    1. Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
      Helpful?
  4. Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE.  Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively.  Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
      Helpful?
  5. What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
    1 answer
    1. Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder.  ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)