Merck
A6751
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
≥98%, suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
ATEE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17NO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
269.29
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
212-663-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2217900
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-3-18-13(17)12(14-9(2)15)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12,16H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
InChI key
SKAWDTAMLOJQNK-LBPRGKRZSA-N
General description
Substrate for chymotrypsin
Application
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate has been used:
  • as a substrate in transesterification reactions with 1 M propan-1-ol catalyzed by Carlsberg protease protein-coated microcrystals (PCMC)
  • to test the performance of subtilisin Carlsberg protein-coated microcrystals (PCMC)
  • as a substrate for cross-linked crystals (CLECs) of subtilisin activity screening
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester is an N-terminal and C-terminal protected L-tyrosine that is used in crosslinking studies and as a substrate for the detection, differentiation and/or characterization various proteases and esterases.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)