Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
227.28
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-991-7
Beilstein/REAXYS Number:
5929916
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI key
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid (AMPSO) is used as commercial pH buffers.
Application
AMPSO has been used in electroblotting the electrophoresed protein to nitrocellulose.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?