Merck
A6500
Acetylcholine bromide
≥99%
Sinónimos:
ACh
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3N(Br)CH2CH2OCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.11
UNSPSC Code:
51151519
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-622-4
Beilstein/REAXYS Number:
3572117
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine bromide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine bromide is used as an inhibitor to identify and characterize natural and mutated butyrylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)