Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $100.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $288.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
197.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
227-953-7
MDL number:
$100.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Acetylthiocholine chloride has been used to determine the acetylcholine esterase activity of semen exosomes (SE). It has also been used as a substrate for acetylcholine esterase in microcalorimetric study of its kinetic parameters.
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Acetylcholinesterase (AChE) enzyme plays an important physiological role in the neurotransmission process.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?