Merck
A5602
AMD3100 octahydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, CXCR4 antagonist
Sinónimos:
1,1′-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane octahydrochloride, JM3100, Plerixafor, SID791
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H54N8 · 8HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
794.47 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
AMD3100 octahydrochloride hydrate, ≥97% (NMR), solid
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥10 mg/mL, clear
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCNCCCN(CCNC1)Cc2ccc(CN3CCCNCCNCCCNCC3)cc2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH.H2O/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H;1H2
InChI key
GKFHDCZYJHUPEN-UHFFFAOYSA-N
Application
AMD3100 is a highly specific chemokine receptor CXCR4 antagonist. AMD3100 has been used in a study to determine the blockade of CXCR4 in oral squamous cell carcinoma and inhibition of lymph node metastases.
Biochem/physiol Actions
AMD3100 is a highly specific chemokine receptor CXCR4 antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)