Nombre del producto
Azathioprine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
InChI key
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azathioprine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?