Saltar al contenido
A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Sinónimos:
GlcNAc-6-P Sodium Salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16NO9P · xNa+
Peso molecular:
301.19 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
InChI key
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate (GlcNAc-6P), an intracellular form of GlcNAc, is a substrate used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-D-glucosamine-phosphate deacetylase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)