Merck
A3920
Sulfato de amonio
suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Sinónimos:
Mascagnita
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.28
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
May be used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. Useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de amonio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)