Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $210.000 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $245.000 |
1 g | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $512.000 |
Acerca de este artículo
Keep in a dry place.)
Nombre del producto
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
color
white
mp
229-231 °C (lit.)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240), NARG2(691379)
General description
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid[1] and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?