A3109
A-803467
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-4(-Chlorophenyl)-N-(3,5-dimethoxyphenyl)furan-2-carboxamide
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
emisor
Abbott
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1cc(NC(=O)c2ccc(o2)-c3ccc(Cl)cc3)cc(OC)c1
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Clave InChI
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.