Merck
A2638
N-Acetyl-DL-serine
Sinónimos:
N-acetyl-serine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)
InChI key
JJIHLJJYMXLCOY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-DL-serine is a racemic mixture of N-acetylated D and L serine that may be used in nutrition, physicochemical and racemic separation research.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)