Merck
A2251
Acetyl-β-methylcholine chloride
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
(2-Acetoxypropyl)trimethylammonium chloride, Methacholine chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
195.69
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-537-2
Beilstein/REAXYS Number:
4162373
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Application
Acetyl-β-methylcholine (methacholine), an analog of acetylcholine, is use as a receptor agonist to study processes such as airway hyperresponsiveness associated with asthma.
Biochem/physiol Actions
Metabolically stable analog of acetylcholine; muscarinic agonist. Its ability to constrict airway smooth muscle is used to assess bronchial reactivity in the laboratory and clinically.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetyl-β-methylcholine chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)