Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C50H58N7O9P
Número CAS:
Peso molecular:
932.01
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-MOE-rA(bz) Phosphoramidite
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?