Merck
A1422
p-Aminohippuric acid
≥99%
Sinónimos:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-518-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
p-Aminohippuric acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Renal tubules secretes para amino hippuric acid/PAH.
Application
p-Aminohippuric acid has been used as infusions to measure plasma flow.
Biochem/physiol Actions
Para-aminohippuric acid (PAH) is used as a marker in nutrition studies to measure the flow of blood in pigs, which inturn helps to determine the portal-drained viscera (PDV) flux of nutrients.
Para-Aminohippuric acid (PAH), OAT-1 specific, is used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminohippuric acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)