Merck
A1420
Ames′ Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41161501
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ames′ Medium has been formulated to support retinal tissue in relatively short-term culture. It is suitable for maintaining central nervous system tissue in vitro.
Application
Ames′ Medium has been used to maintain rat/mice/macaque monkey eye for the isolation of retina.
Preparation Note
Formulated to contain 8.8 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.9 g/L sodium bicarbonate.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)