Merck
A1276
Amastatin hydrochloride hydrate
powder, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-Val-Val-Asp hydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H38N4O8 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
511.01 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8888370
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
input
general use null
mp
202-205 °C
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
InChI key
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Amastatin is a slow, tight-binding inhibitor of aminopeptidases. It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts Angiotensin II to Angiotensin III. Effective concentration: 1-10 μM.
It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts angiotensin II to angiotensin III. Potentiates the CNS effects of vasopressin and oxytocin in vivo.
Effective concentration: 1-10 μM.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)