Saltar al contenido
A0788
3-Aminobenzamide
≥99% (TLC), PARP inhibitor, powder
Sinónimos:
3-AB, 3-ABA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H4CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
3-Aminobenzamide, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
115-116 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble, H2O: soluble (may require gentle heating)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Application
3-Aminobenzamide has been used as a poly-(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor in various experimental studies.
Biochem/physiol Actions
3-Aminobenzamide enhances cell death, unscheduled DNA synthesis and repair replication by interrupting the rejoining of DNA strand breaks induced by both ionizing radiations and several alkylating agents. It has an ability to inhibit the activity of nuclear enzyme poly (ADP-ribose) synthetase (PARS). 3-Aminobenzamide exhibits protective action against myocardial reperfusion injury and local inflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)