Merck
A0144
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate–Agarose
lyophilized powder
Sinónimos:
3′,5′-cAMP agarose
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
≥2 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate-Agarose (3′,5′-cAMP agarose) may be used in affinity chromatography for the separation of the subunits of cAMP-dependent protein kinase or for the purification of the cAMP receptor subunit. Research on schizophrenia has shown that abnormalities in the cAMP signaling pathway, may contribute to the pathophysiology of the disorder.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)