Merck
95729
D-(+)-Xylose
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-400-7
Beilstein/REAXYS Number:
1562108
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
4.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
154-158 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Application
D-Xylose, an aldopentose, is used as a feed stock to produce the non-caloric sweetener, xylitol and commercially valuable ethanol. D-Xylose may be used in intestinal function research to test for small intestinal malabsorption.
Biochem/physiol Actions
D-Xylose, a principle hemicellulosic sugar in plants and hardwoods, is a main building block for xylan.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Xylose
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)