95144
Retinol
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Sinónimos:
Alcohol de vitamina A, Axerophthol, Vitamina A, Vitamina A1, todo-trans-3,7-Dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
(Powder or Powder with Lumps)
actividad específica
~3100 U/mg
caducidad
limited shelf life
color
faint yellow to very dark yellow
mp
56-61 °C
61-63 °C (lit.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Clave InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a standard in peak identification and quantification in reverse phase HPLC[2]
- as a standard to estimate the concentration of vitamin A[3]
- to study the inhibitory effect of retinol on murine norovirus (MNV) replication in murine RAW 264.7 cells[4]
- as a component in the reaction mixture for the lecithin:retinol acyltransferase (LRAT) assay[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Envase
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.