Merck
94983
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
storage temp.
−20°C
Analysis Note
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Legal Information
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)