Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9O6P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
172.07 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D +2.0±0.5°°, c = 1 in H2O
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](O)CO)(O)O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycerol 3-phosphate (G3P) is an important intermediate of carbohydrate and lipid metabolic pathways. It is produced from glycerol by glycerol kinase or from dihydroxyacetone phosphate by glycerol 3-phosphate dehydrogenase. G3P may enter the G3P shuttle to generate NAD+, or may be converted to glyceraldehyde 3-phosphate and enter glycolysis or the lipid biosynthesis pathway. Ugp-dependent transport system for G3P in E. coli.
Metabolite in glycerolipid metabolism and glycerophospholipid metabolism. Ugp-dependent transport system for G3P in E. coli.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?