Saltar al contenido
93482
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution
~0.1 M in ethanol (T)
Sinónimos:
Benzylsulfonyl fluoride, PMSF
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
form
liquid
concentration
~0.1 M in ethanol (T)
input
general use sample(s)
density
0.797 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution has been used as a component in the cell lysate buffer in breast adenocarcinoma cell line, fibrosarcoma cell line and D5 hindbrain and spinal cord neural progenitors.
Biochem/physiol Actions
Administration of PMSF produces analgesia unrelated to its anticholinesterase effect, and prolongs the analagesic effect of centrally administered β-endorphin.
Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) is a serine protease inhibitor. It binds covalently to active site residue of proteases and prevents proteolytic activity. PMSF is used in cell lysate buffers during protein purification to prevent target protein degradation. PMSF effectively inhibits the naloxone-precipitated withdrawal jumping.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
12 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)