Merck
93348
Trizma® phosphate monobasic
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
Mono(tris[hydroxymethyl]aminomethane) phosphate, Mono-Tris phosphate, Tris phosphate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3 · H3PO4
Número CAS:
Peso molecular:
219.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
230-260-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
mp
170-174 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.H3O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-5(2,3)4/h6-8H,1-3,5H2;(H3,1,2,3,4)
InChI key
JLEXUIVKURIPFI-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)