Merck
90360
Triethylammonium bicarbonate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Sinónimos:
Buffer solution 1 M pH 8.5 (volatile), Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
concentration
~1.0 M in H2O
refractive index
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
density
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Tampón para uso en cromatografía de intercambio iónico y electroforesis.
Other Notes
For use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)