Saltar a
88901
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 6 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
903127091772439
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
surface coverage
-
surface coverage
-
surface coverage
-
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)