Merck
87444
5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein N-succinimidyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H19NO11
Número CAS:
Peso molecular:
557.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Continuous determination of the intracellular pH in bacteria by fluorometry; labeling human intervertebral disk cells in vitro for fluorescence microscopy
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)