Merck
85775
Stearyl stearate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Stearic acid stearyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Número CAS:
Peso molecular:
536.96
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-476-5
Beilstein/REAXYS Number:
1807499
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChI key
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl stearate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)