Saltar a
83895
D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
D-erythro-2-Pentulose, 1,5-bis(dihydrogen phosphate), D-Ribulose 1,5-diphosphate, RuDP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$255.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$850.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O11P2 · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.09 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
$255.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO[P](=O)(O)O)(O)O
InChI
1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1
InChI key
YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N
Application
Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) is a component of the Calvin cycle that is metabolized into glycerate 3-phosphate (G3P) by the enzyme ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). RuBP is used to identify, differentiate and characterize ribulose bisphosphate carboxylase(s)/oxygenase(s) (RuBisCO).
Other Notes
Active site studies with ribulose-1,5-biphosphate carboxylase[1]
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R087849225D9134
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: ~50 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)