82884
Aldehído deshidrogenasa from baker′s yeast
≥1 U/mg
General description
La familia de la aldehído deshidrogenasa (ALDH) incluye 19 genes en humanos. Está localizada en el núcleo, el citoplasma, las mitocondrias y el retículo endoplasmático de la célula.
Application
La aldehído deshidrogenasa de levadura de cerveza se ha utilizado para medir la actividad de la aldehído deshidrogenasa mediante el método de Tottmar para determinar el cambio de concentración del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH) en muestras de suero. También se ha utilizado en el análisis de la piruvato descarboxilasa.
Biochem/physiol Actions
La aldehído deshidrogenasa (ALDH) es una de las importantes enzimas que constituyen el sistema de enzimas reductoras de aldehído que no pertenecen al citocromo P450. Protege a la célula de los efectos de las sustancias tóxicas. Se sabe que la expresión de la ALDH aumenta con la gravedad del cáncer pulmonar. La ALDH reduce la extensión de la isquemia cardiaca, que surge como consecuencia de un infarto de miocardio o después de una operación de corazón. La mutación en este gen causa el síndrome Sjogren‐Larsson, un enfermedad autosómica.
La aldehído deshidrogenasa cataliza la oxidación de los aldehídos en ácidos carboxílicos.
Packaging
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Unit Definition
1 U corresponde a la cantidad de enzima que oxida 1 μmol de acetaldehído (nº de ref. 00070) a ácido acético por minuto a pH 8,0 y 25 °C.
Other Notes
This product is a research grade enzyme. Research grade products are not intended for human or animal consumption. All of our products are research grade unless otherwise specified on the product detail page.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Aldehyde dehydrogenase 1 is a tumor stem cell-associated marker in lung cancer
Molecular Cancer Research, 7(3), 330-338 (2009)
Thiamine synthesis regulates the fermentation mechanisms in the fungus Aspergillus nidulans
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(9), 1768-1775 (2016)
Effect of the mixture of Pueraria lobata and Sorbus commixta extract on the alcohol-induced hangover in rats
Natural Product Sciences, 21(2), 98-103 (2015)
The Proceedings of the Nutrition Society, 63(1), 49-63 (2004-04-22)
Alcohol dehydrogenase (ADH) and mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH2) are responsible for metabolizing the bulk of ethanol consumed as part of the diet and their activities contribute to the rate of ethanol elimination from the blood. They are expressed at highest
PloS one, 8(2), e57048-e57048 (2013-03-08)
Economic bioconversion of plant cell wall hydrolysates into fuels and chemicals has been hampered mainly due to the inability of microorganisms to efficiently co-ferment pentose and hexose sugars, especially glucose and xylose, which are the most abundant sugars in cellulosic