81709
L-Prolina
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
Sinónimos:
Ácido (S)-pirrolidina-2-carboxílico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Prolina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (NT)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D −85.0±1.0°, c = 5% in H2O
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
residuo de ign.
≤0.1%
pérdida
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white
pH
6.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
228 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤20 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Aplicación
- Synthesis and in silico inhibitory action studies of azo-anchored imidazo[4,5-b]indole scaffolds against the COVID-19 main protease (M(pro)).: This publication discusses the synthesis of novel compounds using L-Proline and their potential as inhibitors against COVID-19, contributing to the ongoing search for effective treatments (Geedkar et al., 2024).
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.