Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5BaO7P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
321.37 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
258-813-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Quality Segment
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba+2].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
InChI key
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
General description
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate is a substrate for the assay of 3-phosphoglyceric acid mutase; and enolase.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?