Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.26
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
PEG 1500 30% solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
4.0±0.2 ( in neat)
density
1.05 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEG 1500 30% solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?