Merck
75903
Guanosine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
283.24
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-227-8
Beilstein/REAXYS Number:
625911
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -73±2°, c = 1.5% in 1 M NaOH
impurities
≤6.0% water
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Application
Guanosine is a purine nucleoside that upon sequential phosphoylation (kinases) forms GTP which is used by RNA polymerases to synthesis RNA(s). GTP is also important in a wide range of GTPase-dependent cell signaling processes. Guanosine is used in selective matricies such a guanosine gels (G-gels) for use in capillary electrophoresis chiral selection and other applications.
Other Notes
Currently available only in Europe.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanosine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)