Merck
74875
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinónimos:
Trisodium 8-octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21Na3O11S3
Número CAS:
Peso molecular:
650.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
mp
251-260 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O, λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases, lipases
Other Notes
Highly water soluble enzyme substrate for fluorimetric assay of esterases and lipases at longwave excitation and emission wavelengths
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)