Saltar a
74397
Cyanin chloride
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Cyanidin-3,5-di-O-glucoside
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$73.100
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H31ClO16
Número CAS:
Peso molecular:
646.98
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-034-1
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
$73.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c28-7-17-19(33)21(35)23(37)26(42-17)40-15-5-10(30)4-14-11(15)6-16(25(39-14)9-1-2-12(31)13(32)3-9)41-27-24(38)22(36)20(34)18(8-29)43-27;/h1-6,17-24,26-29,33-38H,7-8H2,(H2-,30,31,32);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
InChI key
QDVZZZBBPRFPDG-DHJOXOLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
52976PHL8961552926
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. This product is liquid or solid?
    1 answer
    1. This item is supplied in solid form as a powder.