Saltar a
73063
Alanine Dehydrogenase, recombinant
recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$127.000
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$471.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-847-9
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥15 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
$127.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystals, powder
specific activity
≥15 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Alanine dehydrogenase (ald) is an oxidoreductase that is involved in taurin/hypotaurine metabolism and CO2 fixation. It is used in various enzyme assays and in kinetic studies [1].
Biochem/physiol Actions
Alanine dehydrogenase catalyzes the reversible reductive amination of pyruvate using NADH as an oxidation/reduction cofactor [1].
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol L-alanine per minute at pH 10.0 and 30°C (NAD as cofactor).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
597475568943388
specific activity
≥15 U/mg
specific activity
≥90 U/mg
specific activity
≥0.5 U/mg
specific activity
≥30.0 U/g
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
crystals, powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
crystalline, crystals, powder or flakes
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)