72309
Nicotinic acid
≥99.5% (HPLC)
Sinónimos:
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤0.2% water
residuo de ign.
≤0.05%
color
colorless to white
mp
234-238 °C
236-239 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
densidad
1.473 g/cm3 at 25 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
193 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?