Acerca de este artículo
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid (clear)
concentration
~20% in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
color
colorless
refractive index
n
pH
4.0-6.5 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.08, λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-PICCSMPSSA-N
Application
Other Notes
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?