Saltar al contenido
63410
Malonyl coenzyme A tetralithium salt
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Malonyl-CoA tetralithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34Li4N7O19P3S
Número CAS:
Peso molecular:
877.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.4Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;;;;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);;;;/q;4*+1/p-4/t12-,17-,18-,19+,23-;;;;/m1..../s1
InChI key
DQLXXYMNINXQSV-QTRRCMKVSA-J
Biochem/physiol Actions
Malonyl Coenzyme A is a Coenzyme A derivative that is utilized in fatty acid and polyketide synthesis and in the transport of α-ketoglutarate across the mitochondrial membrane. Malonyl CoA is formed by the Acetyl CoA Carboxylase-mediated carboxylation of acetyl CoA.
Other Notes
Malonyl-CoA in glucose-stimulated insulin secretion from clonal pancreatic β-cells
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)